Få mere at vide
Hexanoyl chloride, 97%
Artikelnummer. 10733361 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
500g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10733361 500 g Glasflaske 500g
10363432 5 g Glasflaske 5g
10723361 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10733361 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 169045000
Request Bulk or Custom Format
CAS: 142-61-0 | C6H11ClO | 134.61 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 142-61-0
Molekylær formel C6H11ClO
Molekylvægt (g/mol) 134.61
MDL nummer MFCD00000760
InChI nøgle YWGHUJQYGPDNKT-UHFFFAOYSA-N
Synonym caproyl chloride, n-caproyl chloride, hexanoylchloride, unii-i7ge8hg3b2, n-hexanoyl chloride, caproic acid chloride, hexanoic acid chloride, i7ge8hg3b2, caproylchloride, hexoylchlorid
PubChem CID 67340
IUPAC navn hexanoylchlorid
SMIL CCCCCC(=O)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Hexanoyl chloride
Navn note 97%
Smeltepunkt -87.0°C
Farve Farveløs til gul
Tæthed 0.9500g/mL
Kogepunkt 151.0°C to 153.0°C
Flammepunkt 53°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3(CH2)4COCl
Brydningsindeks 1.4253 to 1.4273
Mængde 500 g
Beilstein 02, 324
Merck Index 15, 1765
Specifik vægtfylde 0.95
Opløselighedsinformation Solubility in water: hydrolysis. Other solubilities: decomposes in alcohol, soluble in ether, chloroform, ethylether and, acetone
Formel vægt 134.61
Procent renhed 97%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Hexanoyl chloride
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
  • EUH029-Udvikler giftig gas ved kontakt med vand.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P402+P404-Opbevares et tørt sted. Opbevares i en lukket beholder.