Få mere at vide
Hexanoic-d11 Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Hexanoic acid-d11 |
| Mængde | 2.5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H12O2/c1-2-3-4-5-6(7)8/h2-5H2,1H3,(H,7,8)/i1D3,2D2,3D2,4D2,5D2 |
| Formel vægt | 127.1528 |