Få mere at vide
Hexanoic anhydride, 98%
Artikelnummer. 11460198
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
1000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11460198 50 g 50g
11470198 250 g 250g
11450198 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11460198 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B23756.18
Request Bulk or Custom Format
CAS: 2051-49-2 | C12H22O3 | 214.305 g/mol
Det bruges som en reaktant i syntesen af acremomannolipin A. Det bruges i grøn syntese af estere af acyclovir (acyclovir prodrugs), til fremstilling af hexanoyl-modificerede chitosan-nanopartikler, chitosan-baserede polymere overfladeaktive stoffer via N-acylering af chitosaner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Det bruges som en reaktant i syntesen af acremomannolipin A. Det bruges i grøn syntese af estere af acyclovir (acyclovir prodrugs), til fremstilling af hexanoyl-modificerede chitosan-nanopartikler, chitosan-baserede polymere overfladeaktive stoffer via N-acylering af chitosaner.
Opløselighed Hydrolyserer i
vand.
Noter
Fugtfølsom. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere. Opbevares væk fra oxidationsmidler, baser, vand/fugt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2051-49-2
Molekylær formel C12H22O3
Molekylvægt (g/mol) 214.305
MDL nummer MFCD00009509
InChI nøgle PKHMTIRCAFTBDS-UHFFFAOYSA-N
Synonym hexanoic anhydride, caproic anhydride, hexanoic acid, anhydride, n-hexanoic anhydride, hexanoic acid, 1,1'-anhydride, unii-gg70y8ltby, n-caproic anhydride, caproic acid anhydride, capronic acid anhydride, n-hexanoic acid anhydride
PubChem CID 74918
IUPAC navn hexanoylhexanoat
SMIL CCCCCC(=O)OC(=O)CCCCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Hexanoic anhydride
Smeltepunkt -40°C
Tæthed 0.928
Kogepunkt 246°C to 248°C
Flammepunkt 128°C (262°F)
Lugt Unpleasant
Lineær formel [CH3(CH2)4CO]2O
Brydningsindeks 1.429
Mængde 50 g
FN nummer UN3265
Beilstein 1776561
Følsomhed Moisture sensitive
Opløselighedsinformation Hydrolyzes in water.
Formel vægt 214.31
Procent renhed 98%