Få mere at vide
Hexanoic Acid, SPEX CertiPrep™
Artikelnummer. 16329287 Shop alle SPEX Certiprep produkter
Skift visning
Mængde:
1 mL
Artikelnummer. Mængde
16329287 1 mL
1 options
Artikelnummer. 16329287 Leverandør SPEX Certiprep Leverandørnr. S2197
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Indeholder
Autosampler hætteglas, NIST Sporbart analysecertifikat akkrediteret i henhold til ISO/IEC 17025 og ISO/IEC Guide 34, sikkerhedsdatablad
ISO/IEC Guide 34 Certificeret, NIST-sporbart Certificeret referencemateriale
Organisk standard fremstillet til GC, GC/MS, HPLC, LC/MS og anden analytisk instrumentering
AnalyteCAS No.Concentration
Hexanoic acid142-62-11000μg/mL
Certificeringer
Akkrediteret af A2LA for ISO/IEC 17025 og ISO/IEC Guide 34 og certificeret af UL-DQS til ISO 9001
Overholdelse
GHS/OSHA-klage
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Hexanoic acid
Emballage 2 ml ravfarvet forskåren glasampul
CAS 142-62-1, 7732-18-5
CAS min % 0.1, 99.9
Koncentration eller sammensætningsnoter Certificate of Analysis reports target analytes to a +/−2% accuracy and correct for raw material purity.
CAS Max % 0.1, 99.9
Molekylær formel C6H12O2
Til brug med (udstyr) GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and Other Analytical Instrumentation
InChI nøgle FUZZWVXGSFPDMH-UHFFFAOYSA-N
SMIL CCCCCC(=O)O
IUPAC navn hexansyre
Opløsningsmiddel eller Matrix H2O
Molekylvægt (g/mol) 116.16
PubChem CID 8892
Mængde 1 mL
ChEBI CHEBI:30776
Vis mere Vis mindre
Produkt kun beregnet til laboratoriebrug