Få mere at vide
Hexansyre-methylester 1000 μg/ml i n-hexan, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Caproic Acid Methyl Ester |
| CAS | 106-70-7 |
| Analyt- eller komponentnavne | Caproic Acid Methyl Ester |
| Forsendelsestilstand | +20°C |
| Molekylær formel | C7 H14 O2 |
| Koncentration | 1000 μg/mL |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Synonym | Methyl Caproate, Methyl hexanoate, Hexanoic acid methyl ester |
| InChI formel | InChI=1S/C7H14O2/c1-3-4-5-6-7(8)9-2/h3-6H2,1-2H3 |
| SMIL | CCCCCC(=O)OC |
| Vis mere |