Få mere at vide
Hexansyre-methylester 1000 μg/ml i n-hexan, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30314215
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30314215 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30314215 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA14196400HE1000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 31-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Opdag Dr. Ehrenstorfers certificerede referencematerialer: tilgængelig i flere formater, herunder multikomponent-regulatoriske blandinger, til at drive din fødevare- og miljøanalyse med sporbar, ISO-akkrediteret kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Caproic Acid Methyl Ester
CAS 106-70-7
Analyt- eller komponentnavne Caproic Acid Methyl Ester
Forsendelsestilstand +20°C
Molekylær formel C7 H14 O2
Koncentration 1000 μg/mL
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Methyl Caproate, Methyl hexanoate, Hexanoic acid methyl ester
InChI formel InChI=1S/C7H14O2/c1-3-4-5-6-7(8)9-2/h3-6H2,1-2H3
SMIL CCCCCC(=O)OC
IUPAC navn Methylhexanoat
Opløsningsmiddel eller Matrix Hexane
Molekylvægt (g/mol) 130.18
Mængde 1 ml
Formel vægt 130.0994 g/mol