Få mere at vide
Hexanoic acid-ethyl ester 10 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30313968
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30313968 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30313968 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA14196200AL10
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Caproic acid ethyl ester
CAS 123-66-0
Analyt- eller komponentnavne Caproic acid ethyl ester
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C8 H16 O2
Koncentration 10 μg/mL
Certificeringer/compliance ISO 17034
InChI formel InChI=1S/C8H16O2/c1-3-5-6-7-8(9)10-4-2/h3-7H2,1-2H3
SMIL CCCCCC(=O)OCC
IUPAC navn ethyl hexanoate
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitrile
Molekylvægt (g/mol) 144.21
Mængde 1 ml
Formel vægt 144.115 g/mol