Få mere at vide
Hexanoic acid-ethyl ester 10 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Caproic acid ethyl ester |
| CAS | 123-66-0 |
| Analyt- eller komponentnavne | Caproic acid ethyl ester |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C8 H16 O2 |
| Koncentration | 10 μg/mL |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| InChI formel | InChI=1S/C8H16O2/c1-3-5-6-7-8(9)10-4-2/h3-7H2,1-2H3 |
| SMIL | CCCCCC(=O)OCC |
| IUPAC navn | ethyl hexanoate |
| Vis mere |