Få mere at vide
Hexanoic Acid-d5, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Hexanoic Acid-d5 |
| CAS | 123167-40-8 |
| Molekylær formel | C6H7D5O2 |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | Hexanoic-5,5,6,6,6-d5 Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C6H12O2/c1-2-3-4-5-6(7)8/h2-5H2,1H3,(H,7,8)/i1D3,2D2 |
| SMIL | OC(CCCC([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H])=O |
| IUPAC navn | hexanoic-5,5,6,6,6-d5 acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 121.19 |
| Formel vægt | 121.12 |