Få mere at vide
Hexanoic acid, 99%
Artikelnummer. 10115543 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 g
500 g
1 kg
2.5 kg
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1kg
2.5kg
250g
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10115543 250 g Glasflaske 250g
10102250 500 g Glasflaske 500g
10306470 1 kg Glasflaske 1kg
10626204 2.5 kg Glasflaske 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10115543 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 120702500
Request Bulk or Custom Format
CAS: 142-62-1 | C6H12O2 | 116.16 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 142-62-1
Molekylær formel C6H12O2
Molekylvægt (g/mol) 116.16
MDL nummer MFCD00004421
InChI nøgle FUZZWVXGSFPDMH-UHFFFAOYSA-N
Synonym caproic acid, capronic acid, n-hexanoic acid, n-caproic acid, butylacetic acid, hexoic acid, pentylformic acid, 1-hexanoic acid, n-hexylic acid, n-hexoic acid
PubChem CID 8892
ChEBI CHEBI:30776
IUPAC navn hexansyre
SMIL CCCCCC(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Hexanoic acid
Surhed 473 to 493mg KOH/g
Smeltepunkt -3.0°C
Farve Farveløs til gul
Tæthed 0.9200g/mL
Kogepunkt 202.0°C to 203.0°C
Flammepunkt 104°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3(CH2)4CO2H
Brydningsindeks 1.4150 to 1.4180
Mængde 250 g
Beilstein 02, 321
Merck Index 15, 1761
Specifik vægtfylde 0.92
Opløselighedsinformation Solubility in water: 1.1% (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol and ether
Viskositet 3.23 mPa.s (20°C)
Formel vægt 116.16
Procent renhed 99%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Hexanoic acid
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1C
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.