Få mere at vide
Hexansyre, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11438740
Skift visning
Mængde:
100 mL
500 mL
2500 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
2500ml
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11438740 100 mL 100ml
11404864 500 mL 500ml
11414864 2500 mL 2500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11438740 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A13789.AE
Request Bulk or Custom Format
CAS: 142-62-1 | C6H12O2 | 116.16 g/mol
Hexansyre bruges til at fremstille estere ved at reagere med alkoholer, som finder anvendelse i kunstige smagsstoffer. Det er også involveret i produktionen af hexylphenoler, hexanoater og caproater. Yderligere bruges det som ikke-viral genbærer samt til at beskytte tomatplanter mod Botrytis cinerea.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Hexansyre bruges til at fremstille estere ved at reagere med alkoholer, som finder anvendelse i kunstige smagsstoffer. Det er også involveret i produktionen af hexylphenoler, hexanoater og caproater. Yderligere bruges det som ikke-viral genbærer samt til at beskytte tomatplanter mod Botrytis cinerea.
Opløselighed
Blandbar med diethylether og ethanol. Lidt blandbar med vand.
Bemærkninger
Opbevares på et køligt sted. Inkompatibel med baser, oxidationsmidler, reduktionsmidler og allylalkohol.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 142-62-1
Molekylær formel C6H12O2
Molekylvægt (g/mol) 116.16
MDL nummer MFCD00004421
InChI nøgle FUZZWVXGSFPDMH-UHFFFAOYSA-N
Synonym caproic acid, capronic acid, n-hexanoic acid, n-caproic acid, butylacetic acid, hexoic acid, pentylformic acid, 1-hexanoic acid, n-hexylic acid, n-hexoic acid
PubChem CID 8892
ChEBI CHEBI:30776
IUPAC navn hexansyre
SMIL CCCCCC(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Hexanoic acid
Smeltepunkt -4°C
Tæthed 0.929
Kogepunkt 202°C to 203°C
Flammepunkt 104°C (219°F)
Analyseprocentområde 99%
Lineær formel CH3(CH2)4CO2H
Brydningsindeks 1.4165
Mængde 100 mL
FN nummer UN2829
Beilstein 773837
Merck Index 14,1759
Opløselighedsinformation Miscible with diethyl ether and ethanol. Slightly miscible with water.
Formel vægt 116.16
Procent renhed ≥98%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Hexoic acid
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1C
Faresætning
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Hexanoic acid