Få mere at vide
Hexanoic acid 10 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30325633
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30325633 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30325633 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA14196000AL10
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Caproic Acid
CAS 142-62-1
Analyt- eller komponentnavne Caproic Acid
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C6 H12 O2
Koncentration 10 μg/mL
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Hexanoic acid, Hexanoic acid (8CI, 9CI, ACI), 1-Hexanoic acid, 1-Pentanecarboxylic acid, Butylacetic acid, Capronic acid, Hexoic acid, Hexylic acid, n-Caproic acid, n-Hexanoic acid, n-Hexoic acid, n-Hexylic acid, NAA 60, NSC 35598, NSC 8266, Pentylformic acid, C6:0
InChI formel InChI=1S/C6H12O2/c1-2-3-4-5-6(7)8/h2-5H2,1H3,(H,7,8)
SMIL CCCCCC(=O)O
IUPAC navn hexanoic acid
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitrile
Molekylvægt (g/mol) 116.16
Mængde 1 ml
Formel vægt 116.0837 g/mol