Få mere at vide
Hexanoic-6,6,6-d3 Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Hexanoic-6,6,6-d3 Acid |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H12O2/c1-2-3-4-5-6(7)8/h2-5H2,1H3,(H,7,8)/i1D3 |
| Formel vægt | 119.1026 |