Få mere at vide
Hexanoic-5,5-d2 Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Hexanoic-5,5-D2 Acid |
| CAS | 55320-68-8 |
| Molekylær formel | C6H10D2O2 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | Hexanoic-5,5-d2 acid (9CI), 5,5-Dideuteriohexanoic acid, Hexanoic acid-d2, Hexanoic-5,5-D2 acid, Caproic-Δ-d2 acid |
| InChI formel | InChI=1S/C6H12O2/c1-2-3-4-5-6(7)8/h2-5H2,1H3,(H,7,8)/i2D2 |
| SMIL | CC([2H])([2H])CCCC(O)=O |
| IUPAC navn | hexanoic-5,5-d2 acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 118.17 |
| Formel vægt | 118.1 |