Få mere at vide
Hexanoic-4,4,5,5,6,6,6-d7 Acid, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Hexanoic-4,4,5,5,6,6,6-D7 Acid |
| CAS | 1276197-47-7 |
| Molekylær formel | C6H5D7O2 |
| Mængde | 0.25 g |
| Synonym | Hexanoic-4,4,5,5,6,6,6-d7 acid (ACI), 4,4,5,5,6,6,6-Heptadeuteriohexanoic acid, Hexanoic acid-d7, Hexanoic-4,4,5,5,6,6,6-D7 acid, Caproic-γ,delta;,ε-d7 acid |
| InChI formel | InChI=1 S/C6H12O2/c1-2-3-4-5-6(7)8/h2-5H2,1H3,(H,7,8)/i1D3,2D2,3D2 |
| SMIL | [2 H]C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])CCC(O)=O |
| IUPAC navn | hexanoic-4,4,5,5,6,6,6-d7 acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 123.2 |
| Formel vægt | 123.13 g/mol |
| Vis mere |