Få mere at vide
Hexanoic-2,2-d2 Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Hexanoic-2,2-d2 Acid |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H12O2/c1-2-3-4-5-6(7)8/h2-5H2,1H3,(H,7,8)/i5D2 |
| Formel vægt | 118.096 |