Få mere at vide
Hexaner, tekniske, blanding af isomerer, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 13228003 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 L
Emballage:
HDPE flaske
Pakningsstørrelse:
5 L
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
13228003 5 L HDPE flaske 5 L
1 options
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
Artikelnummer. 13228003 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 444340050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    910.00 DKK
    828.37 DKK / 5 L
    Spare 81.63 DKK
    8% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-11-2026
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
CAS: 92112-69-1 | C6H14 | 86,18 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Hexanes
CAS 92112-69-1, 110-54-3
Smeltepunkt -95,0 °C
Tæthed 0.6590g/mL
Kogepunkt 69,0 °C
Flammepunkt −22 °C
Emballage HDPE flaske
Molekylær formel C6H14
Lineær formel CH3(CH2)4CH3
Brydningsindeks 1,3748 til 1,3810
Mængde 5 L
Specifik vægtfylde 0.659
Synonym Hex
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: uopløselig. Andre opløseligheder: opløselige i alkohol, acetone, ether og kloroform
Molekylvægt (g/mol) 86.18
Viskositet 0,31 mPa (20 °C)
Formel vægt 86.18
Grad Teknisk