Beskrivelse
Høj renhed og alsidigt opløsningsmiddel velegnet til HPLC, spektrofotometri, GC/MS og pesticidrester analyse
- Blanding af hexaner, hvor indholdet af n-hexan er≥ 60 %
- Screenet for fluorescerende og UV-absorberende forurenende stoffer for at reducere interferenser for jævnere basislinjer
- Testet af GC-ECD for at sikre minimumsniveauer af halogenerede rester (≤ 10 ng/L) for at demonstrere egnethed til pesticidanalyse og testet for GC/MS-egnethed
- Opfylder også ACS specifikationer
- Kun beregnet til forskningsbrug
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Hexanes |
| Smeltepunkt | -95 °C |
| Absorbans | 1 AU maks. ved 195 nm, 0,25 AU maks. ved 210 nm, 0,07 AU maks. ved 220 nm, 0,005 AU maks. ved 254 nm |
| Farve | Farveløs |
| Tæthed | 0.659g/cm³ |
| Mængde | 4 L |
| Identifikation | Beståelsesprøve |
| Emballage | Amber Soda Lime Glas |
| Fysisk form | Væske |
| Brydningsindeks | 1,3740 til 1,3780 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Hexanes
- Fare
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
- Aspirationstoksicitet Kategori 1
- Brandfarlig væske Kategori 2
- Reproduktionstoksicitet Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H225-Meget brandfarlig væske og damp.
- H304-Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
- H361f-Mistænkes for at skade forplantningsevnen.
- H373-Kan forårsage organskader.
- H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
- MIXTURE LIST-Contain: Hexane, branched andlinear