Få mere at vide
Hexaner, Optima™ til HPLC og GC, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 15537059 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
1 L
4 L
Emballage:
Amber Soda Lime Glas
Ravflaske med bred hals
Safe-Cote™ Amber glas
Pakningsstørrelse:
1 L
4 L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
15537059 1 L Ravflaske med bred hals 1 L
15547059 4 L Amber Soda Lime Glas 4 L
15557059 4 L Safe-Cote™ Amber glas 4 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
Artikelnummer. 15537059 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. H3031
 Begrænset vare
På lager
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
Høj renhed og alsidigt opløsningsmiddel egnet til HPLC, spektrofotometri, GC/MS og pesticidrestanalyser | CAS: 92112-69-1 | C6H14 | 86,18 g/mol
Høj renhed og alsidigt opløsningsmiddel velegnet til HPLC, spektrofotometri, GC/MS og pesticidrester analyse
  • Blanding af hexaner, hvor indholdet af n-hexan er≥ 60 %
  • Screenet for fluorescerende og UV-absorberende forurenende stoffer for at reducere interferenser for jævnere basislinjer
  • Testet af GC-ECD for at sikre minimumsniveauer af halogenerede rester (≤ 10 ng/L) for at demonstrere egnethed til pesticidanalyse og testet for GC/MS-egnethed
  • Opfylder også ACS specifikationer
  • Kun beregnet til forskningsbrug
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 92112-69-1
Molekylær formel C6H14
Molekylvægt (g/mol) 86.18
MDL nummer MFCD02179311
InChI nøgle VLKZOEOYAKHREP-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-hexane, esani, skellysolve b, gettysolve-b, hexyl hydride, hexan, dipropyl, heksan, hexanen, hexanes
PubChem CID 8058
ChEBI CHEBI:29021
IUPAC navn hexan
SMIL CCCCCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Hexanes
Smeltepunkt -95°C
Absorbans 1 AU max. at 195nm, 0.25 AU max. at 210nm, 0.07 AU max. at 220nm, 0.005 AU max. at 254nm
Farve Farveløs
Tæthed 0.659g/cm³
Mængde 1 L
Flammepunkt −95°C (−139°F)
Identifikation Pass test
Emballage Ravflaske med bred hals
Fysisk form Væske
Brydningsindeks 1.3740 to 1.3780
Renhedsgrad noter High purity mobile phase for HPLC and/or extraction solvent for GC applications
Rester efter fordampning 1ppm max.
Analyseprocentområde 99.9% min by GC
Damptryk 160mbar at 20°C
Viskositet 0.31 mPa/s at 20°C
FN nummer 1208
Vand 0.01% Max.
Kogepunkt 69°C
Formel vægt 86.18
Grad OPTIMA
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Hexanes
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Aspirationstoksicitet Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H304-Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
  • H361f-Mistænkes for at skade forplantningsevnen.
  • H373-Kan forårsage organskader.
  • H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: hexane