Få mere at vide
Hexaner, blandede isomerer, HPLC-kvalitet, 99+%
Artikelnummer. 15462427
Skift visning
Mængde:
1 L
4 L
4 x 1 L
Pakningsstørrelse:
1 L
4 L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15462427 4 x 1 L 1 L
15442427 1 L -
15452427 4 L 4 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
Artikelnummer. 15462427 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 045652.M1
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
CAS: 92112-69-1 | C6H14
Hexaner, blandede isomerer bruges som en mobil fase i højtydende væskekromatografi og væskekromatografi kombineret med massespektrometri.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Hexanes
Smeltepunkt -95 °C
CAS 92112-69-1, 110-54-3, 96-14-0, 107-83-5, 96-37-7, 71-43-2
Farve Farveløs
Udseende Farveløs væske
Tæthed 0.67
Mængde 4 x 1 L
Flammepunkt <-23 °C (-9 °F)
Tændingspunkt 240 °C (464 °F)
Fysisk form Væske
Brydningsindeks 1.3795
Analyseprocentområde >99%
Molekylær formel C6H14
Damptryk 160 hPa (120 mm Hg) ved 20 °C
MDL nummer MFCD02179311
Kogepunkt 65 °C til 70 °C
Opløselighedsinformation Blandet med ether, kloroform, alkohol og acetone. Ublandelig med vand.
Formel vægt 86.18
Grad HPLC
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) n-Hexane: 65.0%; 3-Methylpentane: 25.0%; 2-Methylpentane: 5.0%; Methylcyclopentane: 4.999%; Benzene: 0.001%