Få mere at vide
Hexanes, mixed isomers, HPLC Grade, 99+%
Artikelnummer. 15452427
Mængde:
1 L
4 L
4 x 1 L
Pakningsstørrelse:
1 L
4 L
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
Artikelnummer. 15452427
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 045652.K7
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
CAS: 92112-69-1 | C6H14
Hexaner, blandede isomerer bruges som en mobil fase i højtydende væskekromatografi og væskekromatografi kombineret med massespektrometri.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Hexanes
Smeltepunkt -95°C
CAS 92112-69-1, 110-54-3, 96-14-0, 107-83-5, 96-37-7, 71-43-2
Farve Farveløs
Udseende Colorless liquid
Tæthed 0.67 g/cm3
Kogepunkt 65°C to 70°C
Mængde 4 L
Flammepunkt <-23°C (-9°F)
Tændingspunkt 240°C (464°F)
Fysisk form Væske
Brydningsindeks 1.3795
Analyseprocentområde >99%
Molekylær formel C6H14
MDL nummer MFCD02179311
Damptryk 160 hPa (120mm Hg) at 20°C
Opløselighedsinformation Miscible with ether,chloroform,alcohol,and acetone. Immiscible with water.
Formel vægt 86.18
Grad HPLC
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) n-Hexane: 65.0%; 3-Methylpentane: 25.0%; 2-Methylpentane: 5.0%; Methylcyclopentane: 4.999%; Benzene: 0.001%