Få mere at vide
Hexanes, mixed isomers, HPLC Grade, 99+%
Artikelnummer. 15442427
Skift visning
Mængde:
1 L
4 L
4 x 1 L
Pakningsstørrelse:
1 L
4 L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15442427 1 L -
15462427 4 x 1 L 1 L
15452427 4 L 4 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
Artikelnummer. 15442427 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 045652.K2
Request Bulk or Custom Format
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
CAS: 92112-69-1 | C6H14
Hexaner, blandede isomerer bruges som en mobil fase i højtydende væskekromatografi og væskekromatografi kombineret med massespektrometri.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Hexanes
Smeltepunkt -95°C
CAS 92112-69-1, 110-54-3, 96-14-0, 107-83-5, 96-37-7, 71-43-2
Farve Farveløs
Udseende Colorless liquid
Tæthed 0.67
Mængde 1 L
Flammepunkt <-23°C (-9°F)
Tændingspunkt 240°C (464°F)
Fysisk form Væske
Brydningsindeks 1.3795
Analyseprocentområde >99%
Molekylær formel C6H14
Damptryk 160 hPa (120mm Hg) at 20°C
MDL nummer MFCD02179311
Kogepunkt 65°C to 70°C
Opløselighedsinformation Miscible with ether,chloroform,alcohol,and acetone. Immiscible with water.
Formel vægt 86.18
Grad HPLC
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) n-Hexane: 65.0%; 3-Methylpentane: 25.0%; 2-Methylpentane: 5.0%; Methylcyclopentane: 4.999%; Benzene: 0.001%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Hexanes, mixed isomers, HPLC Grade
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
  • Aspirationstoksicitet Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H304-Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
  • H361f-Mistænkes for at skade forplantningsevnen.
  • H373-Kan forårsage organskader.
  • H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Hexane, branched andlinear