Få mere at vide
Hexanes, mixed isomers, Environmental Grade
Artikelnummer. p-7052006
Mængde:
1 L
4 L
Pakningsstørrelse:
1 L
4 L
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
Artikelnummer. 11334518
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 042386.K2
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
CAS: 92112-69-1 | C6H14 | 86.18 g/mol
Hexan blandede isomerer bruges i laboratoriet til at udvinde olie- og fedtforurenende stoffer fra vand og jord til analyse. Som et ikke-polært opløsningsmiddel bruges det i kromatografi. Det spiller en vigtig rolle i fremstillingen af lim til sko, læderprodukter og tagdækning. Det bruges også til reaktioner, der involverer meget stærke baser, såsom fremstilling af Grignard-reagenser. Det er også involveret i fremstillingen af organolithiumforbindelser, nemlig butyllithium.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 92112-69-1
Molekylær formel C6H14
Molekylvægt (g/mol) 86.18
MDL nummer MFCD00009520
InChI nøgle VLKZOEOYAKHREP-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-hexane, esani, skellysolve b, gettysolve-b, hexyl hydride, hexan, dipropyl, heksan, hexanen, hexanes
PubChem CID 8058
ChEBI CHEBI:29021
IUPAC navn hexan
SMIL CCCCCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Hexanes
Smeltepunkt -95°C
Navn note Mixed isomers
Farve Farveløs
Tæthed 0.67 g/mL
Kogepunkt 65°C to 70°C
Mængde 1 L
Flammepunkt <−23°C (−9°F)
Fysisk form Væske
Brydningsindeks 1.3795
FN nummer UN1208
Opløselighedsinformation Miscible with alcohol,chloroform,acetone and ether. Immiscible with water.
Formel vægt 86.18
Grad Miljø
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Hexanes, mixed isomers, Environmental Grade
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
  • Aspirationstoksicitet Kategori 1
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H361f-Mistænkes for at skade forplantningsevnen.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
  • H373-Kan forårsage organskader.
  • H304-Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
  • H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: n-Hexane, 3-Methylpentane, 2-Methylpentane, Methylcyclopentane