Få mere at vide
Hexanes, mixed isomers, ACS, 98.5+%
Beskrivelse
Hexan blandede isomerer bruges i laboratoriet til at udvinde olie- og fedtforurenende stoffer fra vand og jord til analyse. Som et ikke-polært opløsningsmiddel bruges det i kromatografi. Det spiller en vigtig rolle i fremstillingen af lim til sko, læderprodukter og tagdækning. Det bruges også til reaktioner, der involverer meget stærke baser, såsom fremstilling af Grignard-reagenser. Også involveret i fremstillingen af organolithiumforbindelser, nemlig butyllithium.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Hexanes |
| Smeltepunkt | -95°C |
| Navn note | Mixed isomers |
| Farve | Colorless |
| Tæthed | 0.67g/mL |
| Kogepunkt | 65°C to 70°C |
| Mængde | 500 mL |
| Flammepunkt | <−23° (−9°F) |
| Fysisk form | Liquid, Mixture Of 5 Isomers |
| Brydningsindeks | 1.3795 |
| Vis mere |