Få mere at vide
Hexaner, blandede isomerer, ACS, 98,5+%
Artikelnummer. 11367648
Skift visning
Mængde:
500 mL
1 L
2.5 L
4 L
4 x 1 L
Pakningsstørrelse:
1 L
2.5 L
4 L
500ml
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11367648 1 L 1 L
11405000 500 mL 500ml
11377648 2.5 L 2.5 L
11347648 4 x 1 L 4 L
11357648 4 L 4 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
Artikelnummer. 11367648 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 033321.K2
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    379.11 DKK
    341.65 DKK / 1 L
    Spare 37.46 DKK
    9% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
CAS: 92112-69-1 | C6H14 | 86,18 g/mol
Hexan blandede isomerer bruges i laboratoriet til at udvinde olie- og fedtforurenende stoffer fra vand og jord til analyse. Som et ikke-polært opløsningsmiddel bruges det i kromatografi. Det spiller en vigtig rolle i fremstillingen af lim til sko, læderprodukter og tagdækning. Det bruges også til reaktioner, der involverer meget stærke baser, såsom fremstilling af Grignard-reagenser. Også involveret i fremstillingen af organolithiumforbindelser, nemlig butyllithium.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 92112-69-1
Molekylær formel C6H14
Molekylvægt (g/mol) 86.18
MDL nummer MFCD00009520
InChI nøgle VLKZOEOYAKHREP-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-hexane, esani, skellysolve b, gettysolve-b, hexyl hydride, hexan, dipropyl, heksan, hexanen, hexanes
PubChem CID 8058
ChEBI CHEBI:29021
IUPAC navn hexan
SMIL CCCCCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Hexanes
Smeltepunkt -95°C
Navn note Mixed isomers
Farve Farveløs
Tæthed 0.67 g/mL
Mængde 1 L
Flammepunkt <-23°C (-9°F)
Fysisk form Væske, blanding af 5 isomerer
Brydningsindeks 1.3795
FN nummer UN1208
Kogepunkt 65°C to 70°C
Opløselighedsinformation Miscible with alcohol,chloroform,acetone and ether. Immiscible with water.
Formel vægt 86.18
Procent renhed ≥98.5%
Grad ACS