Få mere at vide
Hexaner, blandede isomerer, (60+% n-hexan)
Artikelnummer. 11480490
Skift visning
Mængde:
500 mL
1 L
4 L
4 x 1 L
Pakningsstørrelse:
1 L
4 L
500ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11480490 500 mL 500ml
11393527 1 L 1 L
11303537 4 x 1 L 4 L
11313537 4 L 4 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
Artikelnummer. 11480490 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 019353.AP
 Begrænset vare
På lager
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
CAS: 92112-69-1 | C6H14 | 86,18 g/mol
Hexan blandede isomerer bruges i laboratoriet til at udvinde olie- og fedtforurenende stoffer fra vand og jord til analyse. Som et ikke-polært opløsningsmiddel bruges det i kromatografi. Det spiller en vigtig rolle i fremstillingen af lim til sko, læderprodukter og tagdækning. Det bruges også til reaktioner, der involverer meget stærke baser, såsom fremstilling af Grignard-reagenser. Også involveret i fremstillingen af organolithiumforbindelser, nemlig butyllithium.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 92112-69-1
Molekylær formel C6H14
Molekylvægt (g/mol) 86.18
MDL nummer MFCD00009520
InChI nøgle VLKZOEOYAKHREP-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-hexane, esani, skellysolve b, gettysolve-b, hexyl hydride, hexan, dipropyl, heksan, hexanen, hexanes
PubChem CID 8058
ChEBI CHEBI:29021
IUPAC navn hexan
SMIL CCCCCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Hexanes
Smeltepunkt -95 °C
Navn note Blandede isomerer
Farve Farveløs
Tæthed 0.67 g/mL
Mængde 500 mL
Flammepunkt <-23 °C (-9 °F)
Fysisk form Væske
Brydningsindeks 1.3795
FN nummer UN1208
Kogepunkt 65 °C til 70 °C
Opløselighedsinformation Blandet med alkohol, kloroform, acetone og ether. Ublandelig med vand.
Formel vægt 86.18
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) (≥60% n-hexane)
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Hexanes, mixed isomers
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
  • Aspirationstoksicitet Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H304-Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
  • H361f-Mistænkes for at skade forplantningsevnen.
  • H373-Kan forårsage organskader.
  • H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Hexane, branched andlinear