Få mere at vide
Hexan, for HPLC, indeholder ca. 95% n-hexan
Artikelnummer. 10217310 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 L
2.5 L
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1 L
2.5 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10217310 2.5 L Glasflaske 2.5 L
10356401 1 L Glasflaske 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
Artikelnummer. 10217310 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 268360025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2045.00 DKK
    1985.10 DKK / 2.5 L
    Spare 59.90 DKK
    2% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
CAS: 92112-69-1 | C6H14
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Til HPLC
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Hexanes
Navn note (95% n-hexan)
Absorbans (1 cm celle vs. HPLC-kvalitetsvand −), 0,005 maks. ved 250 nm, 0,01 maks. ved 240 nm, 0,03 maks. ved 230 nm, 0,07 maks. ved 220 nm, 0,25 max ved 210 nm, 0,7 max ved 200 nm
CAS 92112-69-1, 110-54-3
Tæthed 0.6590g/mL
Mængde 2.5 L
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C6H14
Lineær formel CH3(CH2)4CH3
Damptryk Damptryk: 160 mbar ved 20 °C
MDL nummer MFCD00009520
Beilstein 01, 142
Merck Index 14, 4694
Synonym Hex
Formel vægt 86.18
Grad HPLC
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Hexanes
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Aspirationstoksicitet Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H304-Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
  • H361f-Mistænkes for at skade forplantningsevnen.
  • H373-Kan forårsage organskader.
  • H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.