Få mere at vide
Hexaner, certificeret AR til analyse, 95 % N-hexan ca. Fisher Chemical™
Shop alle Fisher Chemical produkterDescription
C6H14, CAS-nummer-92112-69-1, hexaner, dipropyl, gettysolve-b, skellysolve b, esani, n-hexan, heksan, hexylhydrid, hexanen, hexan, 5L, 69 grader C, CHEBI:29021, farveløs, 18g/8mol. VLKZOEOYAKHREP-UHFFFAOYSA-N, -95 grader C, 9520, 86.178, metaldåse, flydende, 8058, CCCCCC, 2,97, 160 mbar ved 20 grader C
Specifications
Specifications
| Smeltepunkt | -95 °C |
| Farve | Farveløs |
| Mængde | 1 L |
| Emballage | Ravfarvet glasflaske |
| Fysisk form | Væske |
| Damptryk | 160 mbar ved 20 °C |
| Viskositet | 0,31 mPaS ved 20 °C |
| Kogepunkt | 69 °C |
| Formel vægt | 86,18 g/mol |
Safety and Handling
Product Identifier
- Hexanes, approx. 95% n-hexane
- Fare
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Reproduktionstoksicitet Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
- Aspirationstoksicitet Kategori 1
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
- Brandfarlig væske Kategori 2
- H225-Meget brandfarlig væske og damp.
- H304-Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
- H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H373-Kan forårsage organskader.
- H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
- H361f-Mistænkes for at skade forplantningsevnen.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.