Få mere at vide
Hexaner, certificeret AR til analyse, 95 % N-hexan ca. Fisher Chemical™
Artikelnummer. 10560531 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
1 L
2.5 L
5 L
25 L
Emballage:
Metal dåse
Ravfarvet glasflaske
Unit Size:
1 L
2.5 L
25 L
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Mængde Emballage Unit Size
10560531 5 L Metal dåse -
10764371 1 L Ravfarvet glasflaske 1 L
10783601 2.5 L Ravfarvet glasflaske 2.5 L
10032463 25 L Metal dåse 25 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Regulatory: This product is subject to excise duty on mineral oils in accordance with European Directive 2003/96/EC.
We regret to inform you that this product is not available for the Canary Islands, Ceuta and Melilla. We apologise for the inconvenience.
Product Code. 10560531 Supplier Fisher Chemical Supplier No. H/0355/21
ChemsChrom Mega Deals
Brug rabatkode 27993
View all promotions
 Begrænset vare
På lager
Add to basket
Regulatory: This product is subject to excise duty on mineral oils in accordance with European Directive 2003/96/EC.
We regret to inform you that this product is not available for the Canary Islands, Ceuta and Melilla. We apologise for the inconvenience.
C6H14, CAS-nummer-92112-69-1, hexaner, dipropyl, gettysolve-b, skellysolve b, esani, n-hexan, heksan, hexylhydrid, hexanen, hexan, 5L, 69 grader C, CHEBI:29021, farveløs, 18g/8mol. VLKZOEOYAKHREP-UHFFFAOYSA-N, -95 grader C, 9520, 86.178, metaldåse, flydende, 8058, CCCCCC, 2,97, 160 mbar ved 20 grader C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 92112-69-1
Molekylær formel C6H14
Molekylvægt (g/mol) 86.18
MDL nummer MFCD00009520
InChI nøgle VLKZOEOYAKHREP-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-hexane, esani, skellysolve b, gettysolve-b, hexyl hydride, hexan, dipropyl, heksan, hexanen, hexanes
PubChem CID 8058
ChEBI CHEBI:29021
IUPAC navn hexan
SMIL CCCCCC
Specifications
Smeltepunkt -95 °C
Farve Farveløs
Mængde 5 L
Emballage Metal dåse
Fysisk form Væske
Damptryk 160 mbar ved 20 °C
Viskositet 0,31 mPaS ved 20 °C
Kogepunkt 69 °C
Formel vægt 86,18 g/mol
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Hexanes, approx. 95% n-hexane
Signal Word
  • Fare
Hazard Category
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Aspirationstoksicitet Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
Hazard Statement
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H304-Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
  • H361f-Mistænkes for at skade forplantningsevnen.
  • H373-Kan forårsage organskader.
  • H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Precautionary Statement
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P331-Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.