Få mere at vide
Hexaner, certificeret AR til analyse, 95 % N-hexan ca. Fisher Chemical™
Shop alle Fisher Chemical produkterBeskrivelse
C6H14, CAS-nummer-92112-69-1, hexaner, dipropyl, gettysolve-b, skellysolve b, esani, n-hexan, heksan, hexylhydrid, hexanen, hexan, 5L, 69 grader C, CHEBI:29021, farveløs, 18g/8mol. VLKZOEOYAKHREP-UHFFFAOYSA-N, -95 grader C, 9520, 86.178, metaldåse, flydende, 8058, CCCCCC, 2,97, 160 mbar ved 20 grader C
Tekniske data
Tekniske data
| Smeltepunkt | -95°C |
| Farve | Farveløs |
| Mængde | 25 L |
| Emballage | Metal dåse |
| Fysisk form | Væske |
| Damptryk | 160mbar at 20°C |
| Viskositet | 0.31 mPaS at 20°C |
| Kogepunkt | 69°C |
| Formel vægt | 86.18g/mol |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Hexanes, approx. 95% n-hexane
- Fare
- Brandfarlig væske Kategori 2
- Aspirationstoksicitet Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- Reproduktionstoksicitet Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
- H225-Meget brandfarlig væske og damp.
- H304-Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
- H361f-Mistænkes for at skade forplantningsevnen.
- H373-Kan forårsage organskader.
- H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
- P331-Fremkald IKKE opkastning.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P273-Undgå udledning til miljøet.