Få mere at vide
Hexaner, til analyse, blanding af isomerer
Artikelnummer. 11984401 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 L
2.5 L
10 L
Emballage:
Glasflaske
Plastiktrommel
Pakningsstørrelse:
1 L
10 L
2.5 L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
11984401 10 L Plastiktrommel 10 L
10405485 1 L Glasflaske 1 L
11340856 2.5 L Glasflaske 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
Artikelnummer. 11984401 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 390740100
 Begrænset vare
På lager
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
CAS: 92112-69-1 | C6H14
Dette Thermo Scientific Chemicals mærkeprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics' produktportefølje. Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle mærke. Den oprindelige Acros Organics produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Hexanes
Smeltepunkt -95,0 °C
CAS 92112-69-1, 110-54-3
Surhed 0,0002 meq/g maks.
Tæthed 0.6590g/mL
Mængde 10 L
Flammepunkt −22 °C
Emballage Plastiktrommel
Fysisk form Væske
Brydningsindeks 1,3748 til 1,3810
Rester efter fordampning 0,0005% maks.
Specifik vægtfylde 0.659
Molekylær formel C6H14
Lineær formel CH3(CH2)4CH3
Viskositet 0,31 mPa (20 °C)
Vand 0,01% maks.
Synonym Hex
Kogepunkt 69,0 °C
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: uopløselig. Andre opløseligheder: opløselige i alkohol, acetone, ether og kloroform
Formel vægt 86.18
Grad Analyser
Vis mere Vis mindre
Kun brug af forskning i RUO –