Få mere at vide
Hexaner, til analyse, blanding af isomerer
Artikelnummer. 10405485 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 L
2.5 L
10 L
Emballage:
Glass Bottle
Plastic Drum
Pakningsstørrelse:
1 L
10 L
2.5 L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10405485 1 L Glass Bottle 1 L
11340856 2.5 L Glass Bottle 2.5 L
11984401 10 L Plastic Drum 10 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
Artikelnummer. 10405485 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 390740010
Request Bulk or Custom Format
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
CAS: 92112-69-1 | C6H14
Dette Thermo Scientific Chemicals mærkeprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics' produktportefølje. Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle mærke. Den oprindelige Acros Organics produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Hexanes
Smeltepunkt -95.0°C
CAS 92112-69-1, 110-54-3
Surhed 0.0002 meq/g max.
Tæthed 0.6590g/mL
Mængde 1 L
Flammepunkt −22°C
Emballage Glass Bottle
Fysisk form Liquid
Brydningsindeks 1.3748 to 1.3810
Rester efter fordampning 0.0005% max.
Specifik vægtfylde 0.659
Molekylær formel C6H14
Lineær formel CH3(CH2)4CH3
Viskositet 0.31 mPa.s (20°C)
Vand 0.01% max.
Synonym Hex
Kogepunkt 69.0°C
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol, acetone, ether and chloroform
Formel vægt 86.18
Grad Analytical
Vis mere Vis mindre
Kun brug af forskning i RUO –