Få mere at vide
Hexaner, 99%, for spektroskopi ACS, blanding af isomerer
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkterBeskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
EcoSafPak™ er et miljøvenligt emballagesystem lavet af 100 % genanvendeligt materiale af en SFI certificeret leverandør.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Hexanes |
| Smeltepunkt | -95.0°C |
| Navn note | Mixture of isomers, for spectroscopy |
| Absorbans | 0.01 max. at 280nm, 0.01 max. at 400nm, 0.02 max. at 250nm, 0.04 max. at 240nm, 0.1 max. at 230nm, 0.2 max. at 220nm, 0.3 max. at 210nm, 1 max. at 195nm |
| CAS | 92112-69-1, 110-54-3 |
| Tæthed | 0.6590g/mL |
| Mængde | 500 mL |
| Flammepunkt | −22°C |
| Emballage | EcoSafPak™ Glasflaske |
| Fysisk form | Væske |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Hexanes
- Fare
- Brandfarlig væske Kategori 2
- Aspirationstoksicitet Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Reproduktionstoksicitet Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
- H225-Meget brandfarlig væske og damp.
- H304-Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
- H361f-Mistænkes for at skade forplantningsevnen.
- H373-Kan forårsage organskader.
- H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.