Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Hexanes |
| Smeltepunkt | -95,0 °C |
| Navn note | Blanding af isomerer |
| CAS | 92112-69-1, 110-54-3 |
| Farve | Farveløs |
| Tæthed | 0.6590g/mL |
| Mængde | 2.5 L |
| Flammepunkt | −22 °C |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Emballage | Glasflaske |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Hexanes
- Fare
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
- Aspirationstoksicitet Kategori 1
- Brandfarlig væske Kategori 2
- Reproduktionstoksicitet Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H225-Meget brandfarlig væske og damp.
- H304-Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
- H361f-Mistænkes for at skade forplantningsevnen.
- H373-Kan forårsage organskader.
- H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
- MIXTURE LIST-Contain: Hexane, branched andlinear