Få mere at vide
Hexaner, 99%, rene, blanding af isomerer
Artikelnummer. 10073443 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 L
2.5 L
10 L
Emballage:
EcoSafPak™ Glasflaske
Glasflaske
Plast tromle
Pakningsstørrelse:
1 L
10 L
2.5 L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10073443 10 L Plast tromle 10 L
10677201 1 L EcoSafPak™ Glasflaske 1 L
10267563 2.5 L Glasflaske 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
Artikelnummer. 10073443 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 411540100
Request Bulk or Custom Format
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
CAS: 92112-69-1 | C6H14
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Hexanes
Smeltepunkt -95.0°C
Navn note Mixture of Isomers
CAS 92112-69-1, 110-54-3
Farve Farveløs
Tæthed 0.6590g/mL
Mængde 10 L
Flammepunkt −22°C
Infrarødt spektrum Authentic
Emballage Plast tromle
Fysisk form Væske
Brydningsindeks 1.3748 to 1.3810
Analyseprocentområde 99%
Specifik vægtfylde 0.659
Molekylær formel C6H14
Lineær formel CH3(CH2)4CH3
Damptryk Vapor Pressure: 160mbar at 20°C
MDL nummer MFCD00009520
Viskositet 0.31 mPa.s (20°C)
Beilstein 01, 142
Merck Index 14, 4694
Synonym Hex
Kogepunkt 69.0°C
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol, acetone, ether and chloroform
Formel vægt 86.18
Procent renhed 99%
Grad Ren