Få mere at vide
Hexaner, 99%, ACS-reagens, blanding af isomerer
Artikelnummer. 15129293 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
500 mL
1 L
2.5 L
10 L
Emballage:
EcoSafPak™ Glasflaske
Glasflaske
Plast tromle
Pakningsstørrelse:
1 L
10 L
2.5 L
500ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
15129293 10 L Plast tromle 10 L
10790102 500 mL EcoSafPak™ Glasflaske 500ml
10118140 1 L EcoSafPak™ Glasflaske 1 L
10310194 2.5 L Glasflaske 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
Artikelnummer. 15129293 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 423760100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2230.00 DKK
    2059.73 DKK / 10 L
    Spare 170.27 DKK
    7% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-11-2026
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
CAS: 92112-69-1 | C6H14
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 92112-69-1
Molekylær formel C6H14
MDL nummer MFCD00009520
Synonym Hex
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Hexanes
Smeltepunkt -95,0 °C
Navn note Blanding af isomerer
Tæthed 0.6590g/mL
Mængde 10 L
Flammepunkt −22 °C
Emballage Plast tromle
Fysisk form Væske
Brydningsindeks 1,3748 til 1,3810
Rester efter fordampning 0,001% maks.
Analyseprocentområde 99%
Specifik vægtfylde 0.659
Titrerbar syre 0,0003 meq/g maks.
Lineær formel CH3(CH2)4CH3
Damptryk Damptryk: 160 mbar ved 20 °C
Viskositet 0,31 mPa (20 °C)
Beilstein 01, 142
Merck Index 14, 4694
Kogepunkt 69,0 °C
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: uopløselig. Andre opløseligheder: opløselige i alkohol, acetone, ether og kloroform
Formel vægt 86.18
Procent renhed 99%
Grad ACS
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Hexanes
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Aspirationstoksicitet Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H304-Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
  • H361f-Mistænkes for at skade forplantningsevnen.
  • H373-Kan forårsage organskader.
  • H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.