Få mere at vide
Hexaner, 98+%, ekstra rene, blanding af isomerer, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10773884 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 L
2.5 L
25 L
Emballage:
Glasflaske
Metal tromme
Pakningsstørrelse:
1 L
2.5 L
25 L
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10773884 25 L Metal tromme 25 L
10572391 1 L Glasflaske 1 L
10409650 2.5 L Glasflaske 2.5 L
3 options
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
Artikelnummer. 10773884
Brand: Thermo Scientific Acros 176660250
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
CAS: 92112-69-1 | C6H14
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Hexanes
Smeltepunkt -95.0°C
Navn note Mixture of Isomers
CAS 92112-69-1, 110-54-3
Farve Farveløs til gul
Tæthed 0.6590g/mL
Kogepunkt 69.0°C
Mængde 25 L
Flammepunkt −22°C
Emballage Metal tromme
Fysisk form Flydende eller fast
Brydningsindeks 1.3748 to 1.3810
Analyseprocentområde 98+%
Rester efter fordampning 0.001 % max.
Specifik vægtfylde 0.659
Molekylær formel C6H14
Lineær formel CH3(CH2)4CH3
MDL nummer MFCD00009520
Viskositet 0.31 mPa.s (20°C)
Beilstein 01, 142
Vand 0.05% Max.
Merck Index 14, 4694
Synonym Hex
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol, acetone, ether and chloroform
Formel vægt 86.18
Procent renhed ≥98%
Grad Ekstra ren