Få mere at vide
Hexaner, 95+%, for spektroskopi, blanding af isomerer
Artikelnummer. 10616572 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
500 mL
2.5 L
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
2.5 L
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10616572 500 mL Glasflaske 500ml
10327970 2.5 L Glasflaske 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
Artikelnummer. 10616572 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 168575000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    555.00 DKK
    511.20 DKK / 500ml
    Spare 43.80 DKK
    7% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Add to basket
Regulatory: This product is subject to excise duty on mineral oils in accordance with European Directive 2003/96/EC.
We regret to inform you that this product is not available for the Canary Islands, Ceuta and Melilla. We apologise for the inconvenience.
CAS: 92112-69-1 | C6H14 | 86,18 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Til UV/VIS spektroskopi
EcoSafPak™ er et miljøvenligt emballagesystem lavet af 100 % genanvendeligt materiale af en SFI certificeret leverandør.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemisk navn eller materiale Hexanes
Surhed 0,00015 meq/g maks.
CAS 92112-69-1, 110-54-3
Absorbans (1 cm celle vs. vand), 0,005 maks. ved 240 nm, 0,005 maks. ved 250 nm, 0,01 maks. ved 230 nm, 0,025 maks. ved 220 nm, 0,1 max ved 210 nm, 0,3 maks. ved 200 nm
Smeltepunkt -95 °C
Tæthed 0.6590g/mL
Kogepunkt 69 °C
Flammepunkt -22 °C
Analyseprocentområde (cirka 95% n-hexan) (GC)
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C6H14
Lineær formel CH3(CH2)4CH3
Brydningsindeks 1,3748 til 1,381
MDL nummer MFCD00009520
Mængde 500 mL
Beilstein 01, 142
Rester efter fordampning 0,0005% maks.
Merck Index 14, 4694
Specifik vægtfylde 0.659
Synonym Hex
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: uopløselig. Andre opløseligheder: opløselige i alkohol, acetone, ether og kloroform
Molekylvægt (g/mol) 86.18
Viskositet 0,31 mPa (20 °C)
Formel vægt 86.18
Damptryk 160 mbar ved 20 °C
Procent renhed 95+%
Grad Spektroskopi
Fysisk form Væske