Få mere at vide
Hexaner,≈ 95% N-hexan, til HPLC
Artikelnummer. 10101910 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
1 L
2.5 L
5 L
Emballage:
Aluminium dåse
Plastbelagt glasflaske
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1 L
2.5 L
5 L
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10101910 2.5 L Plastbelagt glasflaske 2.5 L
10499170 1 L Ravfarvet glasflaske 1 L
10234150 5 L Aluminium dåse 5 L
10703611 2.5 L Ravfarvet glasflaske 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
Artikelnummer. 10101910 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. H/0406/PB17
Spotlight-tilbud
Brug rabatkode 28036
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
Højrenhed og alsidigt opløsningsmiddel, egnet til HPLC, spektrofotometri og GC/MS-analyse.
  • Screenet for fluorescerende og UV-absorberende forurenende stoffer for at reducere interferens og opnå glattere baselines
  • Testet for egnethed til GC/MS
  • Opfylder også ACS-specifikationerne
  • Beregnet til forskningsformål alene
  • Screenet for fluorescerende og UV-absorberende forurenende stoffer for at reducere interferens og opnå glattere baselines
  • Testet for egnethed til GC/MS
  • Opfylder også ACS-specifikationerne
  • Beregnet til forskningsformål alene
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 110-54-3
Molekylær formel C6H14
MDL nummer MFCD02179311
InChI nøgle VLKZOEOYAKHREP-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-hexane, esani, skellysolve b, gettysolve-b, hexyl hydride, hexan, dipropyl, heksan, hexanen, hexanes
PubChem CID 8058
ChEBI CHEBI:29021
IUPAC navn hexan
SMIL CCCCCC
Tekniske data
Smeltepunkt -95 °C
Farve Farveløs
Mængde 2.5 L
Emballage Plastbelagt glasflaske
Fysisk form Væske
Damptryk 160 mbar ved 20 °C
Viskositet 0,31 mPaS ved 20 °C
Kogepunkt 69 °C
Molekylvægt (g/mol) 86.18
Formel vægt 86,18 g/mol
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Hexanes, 95% n-Hexane
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Aspirationstoksicitet Kategori 1
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 2
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H304-Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H373-Kan forårsage organskader.
  • H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
  • H361f-Mistænkes for at skade forplantningsevnen.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P331-Fremkald IKKE opkastning.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.