Få mere at vide
Hexaner, 95% n-hexan, BAKER ANALYZED HPLC, J.T. Baker™
Artikelnummer. 10314261 Shop alle J.T.Baker produkter
Mængde:
1 L
5 L
Emballage:
EcoTainer Metal Safety Can
Glas
Pakningsstørrelse:
1 L
5 L
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
Artikelnummer. 10314261
Brand: JT Baker 9304.5000
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
Få hurtig, reproducerbar ydeevne og adskillelsesresultater. Hexaner, 95% n-hexan, BAKER ANALYZED HPLC, J.T. Baker™ er et applikationsoptimeret, funktionstestet HPLC-reagens/opløsningsmiddel, der maksimerer gennemløb og brugervenlighed uden at ofre effektivitet eller reproducerbarhed.
BAGER ANALYZED HPLC-reagenser er opløsningsmidler med høj renhed, buffersalte og mobilfasemodifikatorer til brug i analytiske og præparative separationer. De er optimeret til forsknings- og kvalitetskontrolapplikationer, herunder højtydende væskekromatografi, gelpermeationskromatografi og UV-spektrofotometrisk analyse.
  • Genkalibrering eller justeringer på grund af lotændringer minimeres for optimal ydeevne fra følsom instrumentering
  • Lave baggrunde fri for uvedkommende toppe
  • Lav UV-absorbans i kritiske områder - sikret gennem UV-absorbanstest på en række forskellige punkter og gennem gradientelueringstest
  • Fluorescenstestning for spor urenheder, som ville forårsage interferens
  • Funktionstestet til: assay, vand, minimal rest efter fordampning og UV-absorbans og fluorescens i kritiske områder
  • Parti til parti konsistens, med en faktisk partianalyse på etiketten
  • Innovative emballagemuligheder for at sikre opløsningsmiddelkvalitet til brugsstedet
Kemiske identifikatorer
CAS 110-54-3
Molekylær formel C6H14
Molekylvægt (g/mol) 86.18
MDL nummer MFCD02179311
InChI nøgle VLKZOEOYAKHREP-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-hexane, esani, skellysolve b, gettysolve-b, hexyl hydride, hexan, dipropyl, heksan, hexanen, hexanes
PubChem CID 8058
ChEBI CHEBI:29021
IUPAC navn hexan
SMIL CCCCCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale n-Hexane
Smeltepunkt -95°C
Absorbans Max. 0.2 at 210nm, Max. 0.08 at 220nm, Max. 0.008 at 254nm, Max. 0.005 at 280nm, Max. 0.005 at 350nm
Farve Farveløs
Tæthed 0.66g/cm3
Kogepunkt 69°C
Mængde 5 L
Eksplosionsgrænse 1.2 - 7.4 Vol %
Flammepunkt −22°C
Tændingspunkt 240°C
Emballage EcoTainer Metal Safety Can
Fysisk form Væske
Renhedsgrad noter For use in High Performance Liquid Chromatography
Rester efter fordampning Max. 2 ppm
Lineær formel CH3(CH2)4CH3
Viskositet 0.326 mPas (dynamic) / 0.50 mm2/s (kinematic)
Vand Max. 0.01%
Opløselighedsinformation 0.1g/L in water
Formel vægt 86.18g/mol
Procent renhed ≥95%
Grad BAGER ANALYZED™ HPLC
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
  • Aspirationstoksicitet Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H304-Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
  • H361f-Mistænkes for at skade forplantningsevnen.
  • H373-Kan forårsage organskader.
  • H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P241-Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/lys-/ /udstyr.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.