Få mere at vide
Hexanedioic Acid Mono-(2-carboxyphenyl) Ester, Mikromol
Beskrivelse
Hexanedioic Acid Mono-(2-carboxyphenyl) Ester, Mikromol
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Hexanedioic Acid mono-(2-Carboxyphenyl) Ester |
| CAS | 863985-44-8 |
| Analyt- eller komponentnavne | Hexanedioic Acid mono-(2-Carboxyphenyl) Ester |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C13 H14 O6 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | Hexanedioic acid 1-(2-carboxyphenyl) ester, Hexanedioic acid, mono(2-carboxyphenyl) ester (9CI) |
| InChI formel | InChI=1S/C13H14O6/c14-11(15)7-3-4-8-12(16)19-10-6-2-1-5-9(10)13(17)18/h1-2,5-6H,3-4,7-8H2,(H,14,15)(H,17,18) |
| Løsningstype | Neat |
| SMIL | OC(=O)CCCCC(=O)Oc1ccccc1C(=O)O |
| Vis mere |