Få mere at vide
Hexanedioic Acid Mono-(2-carboxyphenyl) Ester, Mikromol
Artikelnummer. 30461690
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
30461690 50 mg
1 options
Artikelnummer. 30461690 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0133.19
Discover Mikromol- your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Hexanedioic Acid Mono-(2-carboxyphenyl) Ester, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Hexanedioic Acid mono-(2-Carboxyphenyl) Ester
CAS 863985-44-8
Analyt- eller komponentnavne Hexanedioic Acid mono-(2-Carboxyphenyl) Ester
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C13 H14 O6
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Hexanedioic acid 1-(2-carboxyphenyl) ester, Hexanedioic acid, mono(2-carboxyphenyl) ester (9CI)
InChI formel InChI=1S/C13H14O6/c14-11(15)7-3-4-8-12(16)19-10-6-2-1-5-9(10)13(17)18/h1-2,5-6H,3-4,7-8H2,(H,14,15)(H,17,18)
Løsningstype Neat
SMIL OC(=O)CCCCC(=O)Oc1ccccc1C(=O)O
IUPAC navn 2-(5-carboxypentanoyloxy)benzoic acid
Molekylvægt (g/mol) 266.25
Mængde 50 mg
Formel vægt 266.079 g/mol