Få mere at vide
Hexanedioinsyre-d10, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Hexanedioic Acid-D10 |
| CAS | 25373-21-1 |
| Molekylær formel | C6 D10 O4 |
| Mængde | 0.5 g |
| Synonym | Hexanedioic-2,2,3,3,4,4,5,5-d8 acid-1,6-d2 (ACI), Adipic-d8 acid-d2 (6 CI, 8 CI), Hexanedioic-d8 acid-d2 (9 CI), Hexanedioic acid-D10, Adipic Acid-d10 |
| InChI formel | InChI=1 S/C6H10O4/c7-5(8)3-1-2-4-6(9)10/h1-4H2,(H,7,8)(H,9,10)/i1D2,2D2,3D2,4D2/hD2 |
| SMIL | [2 H]OC(=O)C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C(=O)O[2 H] |
| IUPAC navn | Dideuterio 2,2,3,3,4,4,5,5-oktadeuteriohexanedioat |
| Molekylvægt (g/mol) | 156.203 |
| Formel vægt | 156.121 g/mol |
| Vis mere |