missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Hexanedioic Acid Bis-(2-carboxyphenyl) Ester, Mikromol™
Beskrivelse
Hexanedioic Acid Bis-(2-carboxyphenyl) Ester
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Hexanedioic Acid bis-(2-Carboxyphenyl) Ester |
| CAS | 69638-07-9 |
| Analyt- eller komponentnavne | Hexanedioic Acid bis-(2-Carboxyphenyl) Ester |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C20 H18 O8 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | Hexanedioic acid 1,6-bis(2-carboxyphenyl) ester, Hexanedioic acid, bis(2-carboxyphenyl) ester (9CI), Adipoyl disalicylate |
| InChI formel | InChI=1S/C20H18O8/c21-17(27-15-9-3-1-7-13(15)19(23)24)11-5-6-12-18(22)28-16-10-4-2-8-14(16)20(25)26/h1-4,7-10H,5-6,11-12H2,(H,23,24)(H,25,26) |
| SMIL | OC(=O)c1ccccc1OC(=O)CCCCC(=O)Oc2ccccc2C(=O)O |
| IUPAC navn | 2-[6-(2-carboxyphenoxy)-6-oxohexanoyl]oxybenzoic acid |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?