missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Hexanedioic Acid-1-13C, TRC

Artikelnummer. 30324058
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30324058 10 mg
30316659 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30324058 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA29159810MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Hexanedioic Acid-1-13C
CAS 2708283-72-9
Molekylær formel 13C C5 H10 O4
Mængde 10 mg
Synonym Hexanedioic-1-13C acid, Adipic-1-13C acid, Hexanedioic acid-1-13C, Hexanedioic acid-13C, Adipic Acid-13C1
InChI formel InChI=1S/C6H10O4/c7-5(8)3-1-2-4-6(9)10/h1-4H2,(H,7,8)(H,9,10)/i5+1
SMIL O[13C](=O)CCCCC(=O)O
IUPAC navn (613C)hexanedioic acid
Molekylvægt (g/mol) 147.1339
Formel vægt 147.0613
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.