missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Hexanedioic Acid-1-13C, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Hexanedioic Acid-1-13C |
| CAS | 2708283-72-9 |
| Molekylær formel | 13C C5 H10 O4 |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | Hexanedioic-1-13C acid, Adipic-1-13C acid, Hexanedioic acid-1-13C, Hexanedioic acid-13C, Adipic Acid-13C1 |
| InChI formel | InChI=1S/C6H10O4/c7-5(8)3-1-2-4-6(9)10/h1-4H2,(H,7,8)(H,9,10)/i5+1 |
| SMIL | O[13C](=O)CCCCC(=O)O |
| IUPAC navn | (613C)hexanedioic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 147.1339 |
| Formel vægt | 147.0613 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?