Få mere at vide
Hexanedioic Acid-1-13C, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Hexanedioic Acid-1-13 C |
| CAS | 2708283-72-9 |
| Molekylær formel | 13 C C5 H10 O4 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | Hexanedioic-1-13 C acid, Adipic-1-13 C acid, Hexanedioic acid-1-13 C, Hexanedioic acid-13 C, Adipic Acid-13C1 |
| InChI formel | InChI=1 S/C6H10O4/c7-5(8)3-1-2-4-6(9)10/h1-4H2,(H,7,8)(H,9,10)/i5+1 |
| SMIL | O[13 C](=O)CCCCC(=O)O |
| IUPAC navn | (613 C)hexanedioic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 147.1339 |
| Formel vægt | 147.0613 g/mol |
| Vis mere |