Få mere at vide
Hexanedioic-3,3,4,4-d4 Acid, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Adipic Acid-d4 |
| CAS | 121311-78-2 |
| Molekylær formel | C6 D4 H6 O4 |
| Mængde | 0.5 g |
| Synonym | Hexanedioic-3,3,4,4-d4 acid (9 CI), Hexanedioic acid-3,3,4,4-D4, Hexanedioic acid-d4, Adipic Acid-d4 |
| InChI formel | InChI=1 S/C6H10O4/c7-5(8)3-1-2-4-6(9)10/h1-4H2,(H,7,8)(H,9,10)/i1D2,2D2 |
| SMIL | [2 H]C([2 H])(CC(=O)O)C([2 H])([2 H])CC(=O)O |
| IUPAC navn | 3,3,4,4-tetradeuteriohexanedioic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 150.166 |
| Formel vægt | 150.083 g/mol |
| Vis mere |