missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Hexanedioic-2,2,5,5-d4 Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Hexanedioic Acid-2,2,5,5-D4 |
| CAS | 19031-55-1 |
| Molekylær formel | C6 D4 H6 O4 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | Hexanedioic-2,2,5,5-d4 acid (9CI, ACI), Adipic-2,2,5,5-d4 acid (8CI), Hexanedioic acid-2,2,5,5-D4, Hexanedioic acid-d4, Adipic Acid-d4 |
| InChI formel | InChI=1S/C6H10O4/c7-5(8)3-1-2-4-6(9)10/h1-4H2,(H,7,8)(H,9,10)/i3D2,4D2 |
| SMIL | [2H]C([2H])(CCC([2H])([2H])C(=O)O)C(=O)O |
| IUPAC navn | 2,2,5,5-tetradeuteriohexanedioic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 150.1659 |
| Formel vægt | 150.083 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?