Få mere at vide
Hexan, blanding af isomerer, CHROMASOLV™ , til HPLC,≥ 98,5 %, Honeywell Riedel-de Haën™
Beskrivelse
- Til HPLC og organisk syntese
- Høj renhed, multifunktionelle opløsningsmidler
- Høj parti-til-lot-konsistens
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Hexane, mixture of isomers |
| Smeltepunkt | -95°C (literature) |
| Navn note | CHROMASOLV™, for HPLC, ≥98.5% |
| Absorbans | max. 0.01 at 250 nm, max. 0.02 at 240 nm, max. 0.05 at 230 nm, max. 0.10 at 220 nm, max. 0.30 at 210 nm, max. 1.0 at 195 nm, max. 0.01 at 400 nm |
| CAS | 110-54-3 |
| Tæthed | 0.672 g/mL at 25 °C(lit.) |
| Mængde | 1 L |
| Flammepunkt | −26°C |
| Emballage | Glasflaske |
| Assay Procent Noter | af hexan alle isomerer, GC |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Hexane, mixture of isomers
- Fare
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
- Aspirationstoksicitet Kategori 1
- Brandfarlig væske Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H225-Meget brandfarlig væske og damp.
- H304-Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
- H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P243-Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet.
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
- MIXTURE LIST-Contain: Hydrocarbons, C6