Artikelnummer. 15646120
Artikelnummer.
Mængde
Emballage
unitSize
15646120
1 L
Glass Bottle
1 L
1 options
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
Artikelnummer.
15646120
Leverandør
Honeywell-Riedel-de Haen
Leverandørnr.
6505441L
This item is currently unavailable or has been discontinued. View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale
Hexane, mixture of isomers
CAS
110-54-3
Tæthed
0.672g/mL at 25°C
Mængde
1 L
Eksplosionsgrænse
0.075
Flammepunkt
−23°C (−9.4°F)
Tændingspunkt
437°F
Emballage
Glass Bottle
Molekylær formel
C6H14
MDL nummer
MFCD02179311
FN nummer
UN1208
Beilstein
1730733
Synonym
n-hexane, esani, skellysolve b, gettysolve-b, hexyl hydride, hexan, dipropyl, heksan, hexanen, hexanes
InChI nøgle
VLKZOEOYAKHREP-UHFFFAOYSA-N
SMIL
CCCCCC
IUPAC navn
hexane
Molekylvægt (g/mol)
86.18
PubChem CID
8058
ChEBI
CHEBI:29021
Formel vægt
86.18g/mol
Procent renhed
≥98.5%
Grad
HPLC Plus
Vis mere
Vis mindre
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores
Privatlivspolitik .
Ser du en mulighed for forbedring?