Få mere at vide
Hexan, laboratoriereagens,≥ 95 %, Honeywell™
Shop alle Honeywell Research Chemicals produkter
Mængde:
500 mL
1 L
2.5 L
5 L
10 L
20 L
25 L
4 x 2.5 L
4 x 5 L
6 x 1 L
190 L
Emballage:
Aluminum Bottle
Glasflaske
Glass Bottle
Metal Drum
Poly Pail
Rustfri stål dåse
Stainless Steel Can
Pakningsstørrelse:
1 L
10 L
190 L
2.5 L
20 L
25 L
5 L
500ml
Pakke med 4
Pakke med 6
Beskrivelse
- ≥95% for general laboratory use.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Hexane |
| Smeltepunkt | -95°C |
| Farve | Colorless |
| Tæthed | 0.659g/mL at 25°C |
| Kogepunkt | 69°C |
| Mængde | 500 mL |
| Eksplosionsgrænse | 0.077 |
| Flammepunkt | −26°C (−14.8°F) |
| Tændingspunkt | 453°F |
| Emballage | Glass Bottle |
| Vis mere |