Få mere at vide
Hexan, fraktion fra petroleum, til GC-restanalyse, Scharlab
Artikelnummer. 11384174
Skift visning
Mængde:
2.5 L
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
2.5 L
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
11384174 2.5 L Glasflaske 2.5 L
1 options
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
Artikelnummer. 11384174 Leverandør Scharlab Leverandørnr. HE02232500
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
Anvendes til fremstilling af prøver til analyse af pesticider, hvor opløsningsmiddelekstraktion er påkrævet. Hexan, fraktion fra petroleum, til GC-restanalyse, Scharlab er et ekstraordinært rent opløsningsmiddel med kontroller, der sikrer fravær af toppe på over 3 ppt.
Opløsningsmidler af GC-restanalysekvalitet bruges til at forberede prøver til pesticidanalyse. Prøven inddampes, remanensen genopløses i opløsningsmidlet, og opløsningen analyseres ved hjælp af gaskromatografi. Fordampning koncentrerer både resten og eventuelle urenheder i selve opløsningsmidlet, så denne type analyse kræver ekstraordinært rene opløsningsmidler.
  • Kontroller udført af GC-ECD for at sikre fravær af toppe på over 3 ppt (udtrykt som lindan), fra lavt, medium og højt kogepunkt (fra 1,2,4-trichlorbenzen til decachlorbiphenyl), og også i området omkring 2,4,5-trichlorbiphenyl.
  • Disse kontroller sikrer, at kvaliteten af opløsningsmidlerne fra GC-residueanalyse er egnet til analyse af organochlorerede, dioxin-, furan- og PCB-pesticidrester.
  • Ved analyse af pesticidrester bruges vandfrit natriumsulfat normalt som tørremiddel, når ekstraktionsprocessen er udført efter adskillelse af de vandige og organiske faser.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Hexane
CAS 92112-69-1
Farve Farveløs
Udseende Clear
Tæthed 0.67g/cm3
Mængde 2.5 L
Flammepunkt −22°C
Emballage Glasflaske
Fysisk form Væske
Brydningsindeks 1.38
Renhedsgrad noter Fraction from petroleum
Rester efter fordampning Max. 0.0001%
Molekylær formel C6H14
Damptryk 160 hPa
MDL nummer MFCD00009520
FN nummer 1208
Vand Max. 0.01%
Synonym n-hexane, esani, skellysolve b, gettysolve-b, hexyl hydride, hexan, dipropyl, heksan, hexanen, hexanes
Kogepunkt 65°C to 70°C
Opløselighedsinformation Insoluble in water
InChI nøgle VLKZOEOYAKHREP-UHFFFAOYSA-N
SMIL CCCCCC
IUPAC navn hexan
Molekylvægt (g/mol) 86.18
PubChem CID 8058
ChEBI CHEBI:29021
Formel vægt 86.18g/mol
Grad GC-restanalyse